missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human Activin A Recombinant Protein

Código de producto. 10248044
Click to view available options
Cantidad:
5 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10248044

Marca: Gibco™ PHG9014

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Activin A Recombinant Human Protein

Human Activin A Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN

Recombinant Human Activin A is a bioactive protein intended for use in cell culture applications. Activin A is involved in multiple biological processes including inflammation, neural development, and haematopoiesis.

  • High purity—no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity—more results with less protein
  • Proven compatibility—Gibco™ proteins bioassayed with Gibco™ media

    High purity recombinant bioactive protein
    Recombinant Human Activin A is one of our more than 250 available Gibco™ recombinant proteins. To help ensure Gibco™ growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein.

    High biological activity
    In-house activity testing of Gibco™ Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, antiviral, and protease assays. Recombinant Human Activin A specific activity is determined by the dose dependent proliferation of mouse MPC-11 cells.

    Proven compatibility
    Gibco™ proteins are bioassayed with Gibco™ media. Since 1962, Gibco™ has been the consistent provider of high quality media, reagents, and sera for reliable cell culture.

    For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Especificaciones

    Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
    ID de gen (Entrez) 3624
    Peso molecular 26 kDa
    Método de purificación Sequential Chromatography
    Cantidad 5 μg
    Alias de gen Activin A
    Especie Human
    Contenido y almacenamiento Store in freezer (-5 to -30°C).
    Nivel de endotoxinas < 0.1 ng/μg
    Condiciones de envío Approved for shipment on Wet or Dry Ice
    Sistema de expresión Baculovirus
    Familia de proteínas Growth Factors & Receptors
    Forma de proteína Recombinant, Ligand
    Formulario Lyophilized
    Subtipo de proteína Activins
    Categoría de investigación Neurobiology, Stem Cell Research, Differentiation
    Línea de productos Gibco™
    Grado de pureza o calidad 95 %
    Mostrar más Mostrar menos

    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

    Corrección del contenido de un producto

    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

    Título del producto

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado