missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human ABTB2 (aa 915-987) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30205842
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30205842 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30205842

Marca: Invitrogen™ RP91873

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (95%), Rat (95%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-54135 (PA5-54135. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

May be involved in the initiation of hepatocyte growth. Target protein displays a transient increase in mRNA expression prior to DNA synthesis in regenerating liver cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q8N961
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 25841
Nombre Human ABTB2 (aa 915-987) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen ABTB2; ABTB2A; ankyrin repeat and BTB (POZ) domain containing 2; ankyrin repeat and BTB domain containing 2; ankyrin repeat and BTB/POZ domain-containing protein 2; BTBD22
Nombre común ABTB2
Símbolo de gen ABTB2
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia IPTTDILELLSAASLFQLDALQRHCEILCSQTLSMESAVNTYKYAKIHNAPELALFCEGFFLKHMKALLEQDA
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.