missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HTRA2/Omi Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200060649 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18610407 100 μg 100 microlitros
18640499 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18610407

Marca: Novus Biologicals NBP299409100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HTRA2/Omi Polyclonal antibody specifically detects HTRA2/Omi in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HTRA2/Omi
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000, Immunoprecipitation 1-2 uL/mg of lysate
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen High temperature requirement protein A2, HtrA serine peptidase 2, HtrA2, HtrA-like serine protease, OMIOmi stress-regulated endoprotease, PARK13EC 3.4.21.108, PRSS25serine, 25, Serine protease 25, serine protease HTRA2, mitochondrial, Serine proteinase OMI
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human HTRA2/Omi (Accession#: O43464-1; Ala134-Glu458)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Mitochondrial Mediated Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27429
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.