missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ HTRA2 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MAVPSPPPASPPSQYNFIADVVEKTAPAVVYIEILDRHPFLGREVPISNGSGFVVAADGLIVTNAHVVADRRRVRVRLLSGDTYEAVVTAVDPVADIATLRIQTKEPLPTLPLGRSADVRQGEFVVAMGSPFALQNTITSGIVSSAQRPARDLGLPQTNVEYIQTDAAIDFGNAGGPLVNLDGEVIGVNTMKVTAGISFAIPSDRLREFLHRGEKKNSSSGISGSQRRYIGVMMLTLSPSILAELQLREPSFPDVQHGVLIHKVILGSPAHRAGLRPGDVILAIGEQMVQNAEDVYEAVRTQSQLAVQIRRGRETLTLYVTPEVTEGSHHHHHH
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_037379 |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| ID de gen (Entrez) | 27429 |
| Nombre | HtrA serine peptidase 2 |
| Método de preparación | Escherichia coli expression system |
| Pruebas de control de calidad | Loading 3 μg protein in 15% SDS-PAGE |
| Cantidad | 100 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C for 1-2 weeks. For long term storage store at -20°C or -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | OMI, PARK13, PRSS25 |
| Símbolo de gen | HTRA2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?