missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivelse
HTRA1/PRSS11 Monoclonal antibody specifically detects HTRA1/PRSS11 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Tekniske data
Tekniske data
| Antígeno | HTRA1/PRSS11 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | FHTR2163 |
| Conjugado | Alexa Fluor 750 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ARMD7, EC 3.4.21, EC 3.4.21.108, High-temperature requirement A serine peptidase 1, HtrA serine peptidase 1, L56, ORF480, Serine protease 11, serine, 11 (IGF binding) |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | HTRA1 |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?