Learn More
HTRA1/PRSS11 Antibody (FHTR2163), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 30116497 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30116497 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Artikelnummer. 30116497
Brand: Novus Biologicals NBP328037AF750
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Human Monoclonal Antibody
HTRA1/PRSS11 Monoclonal antibody specifically detects HTRA1/PRSS11 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antígeno HTRA1/PRSS11
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon FHTR2163
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ARMD7, EC 3.4.21, EC 3.4.21.108, High-temperature requirement A serine peptidase 1, HtrA serine peptidase 1, L56, ORF480, Serine protease 11, serine, 11 (IGF binding)
Especie del huésped Human
Inmunógeno HTRA1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5654
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.