missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSPH1 Mouse anti-Human, Clone: 3H5A5, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Especificaciones

Antígeno HSPH1
Clon 3H5A5
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16888865
Ver documentos
Proteintech
66723-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16878865
Ver documentos
Proteintech
66723-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Western blot analysis using this antibody detected a band around 110 kDa in various lysates.

HSPH1 prevents the aggregation of denatured proteins in cells under severe stress, on which the ATP levels decrease markedly. This protein inhibits HSPA8/HSC70 ATPase and chaperone activities.
Especificaciones

Especificaciones

HSPH1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Antigen NY CO 25, DKFZp686M05240, Heat shock 110 kDa protein, Heat shock protein 105 kDa, HSP105, HSP105A, HSP105B, HSP110, HSPH1, KIAA0201, NY CO 25
HSPH1
IgG1
Protein G
Antibody
3H5A5
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Human
Q92598
10808
HSPH1 Fusion Protein Ag27521
Primary
-20°C
HSPH1
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado