Learn More
HSPH1/HSP105 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200065333 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18646402 100 μg 100 microlitros
18682144 50 μg 50 microlitros
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18646402
Marque: Novus Biologicals NBP297291100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
HSPH1/HSP105 Polyclonal antibody specifically detects HSPH1/HSP105 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno HSPH1/HSP105
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen Antigen NY-CO-25, heat shock 105kD beta, heat shock 105kDa protein 1, heat shock 105kDa/110kDa protein 1, Heat shock 110 kDa protein, heat shock protein 105 kDa, HSP105A, HSP105B, HSP105heat shock 105kD alpha, HSP110, KIAA0201DKFZp686M05240, NY-CO-25
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HSPH1/HSP105 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10808
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.