Learn More
HSPH1/HSP105 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18682144 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18682144 50 μg 50 microlitros
18646402 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18682144
Marca: Novus Biologicals NBP29729150ul
Rabbit Polyclonal Antibody
HSPH1/HSP105 Polyclonal antibody specifically detects HSPH1/HSP105 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HSPH1/HSP105
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen Antigen NY-CO-25, heat shock 105kD beta, heat shock 105kDa protein 1, heat shock 105kDa/110kDa protein 1, Heat shock 110 kDa protein, heat shock protein 105 kDa, HSP105A, HSP105B, HSP105heat shock 105kD alpha, HSP110, KIAA0201DKFZp686M05240, NY-CO-25
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HSPH1/HSP105 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10808
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG