Descripción
HSPH1/HSP105 Polyclonal antibody specifically detects HSPH1/HSP105 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HSPH1/HSP105 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | Antigen NY-CO-25, heat shock 105kD beta, heat shock 105kDa protein 1, heat shock 105kDa/110kDa protein 1, Heat shock 110 kDa protein, heat shock protein 105 kDa, HSP105A, HSP105B, HSP105heat shock 105kD alpha, HSP110, KIAA0201DKFZp686M05240, NY-CO-25 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HSPH1/HSP105 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |