missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HspBP1 Antibody (OTI1D5), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18146572 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18146572 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18146572

Marca: Novus Biologicals NBP271761AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HspBP1 Monoclonal specifically detects HspBP1 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HspBP1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D5
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FES1, Heat shock protein-binding protein 1, Hsp70 binding protein 1, hsp70 interacting protein, hsp70-binding protein 1, Hsp70-binding protein 2, Hsp70-interacting protein 1, Hsp70-interacting protein 2, HSPA (heat shock 70kDa) binding protein, cytoplasmic cochaperone 1, HSPBP, HspBP1, hspBP2
Símbolos de los genes HSPBP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human HspBP1 (NP_036399) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23640.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.