missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
HSPA8/HSC71/Hsc70 Monoclonal specifically detects HSPA8/HSC71/Hsc70 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Guinea Pig, Hamster, Monkey, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Electron Microscopy.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HSPA8/HSC71/Hsc70 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1B5 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Electron Microscopy 1:10-1:500, Enzyme Immunoassay |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide |
| Alias de gen | Heat shock 70 kDa protein 8, heat shock 70kD protein 8, heat shock 70kDa protein 8, heat shock cognate 71 kDa protein, heat shock cognate protein 54, heat shock cognate protein, 71-kDa, HSC54, HSC70heat shock 70kd protein 10, HSC71, HSP71, HSP73constitutive heat shock protein 70, HSPA10, LAP1, lipopolysaccharide-associated protein 1, LPS-associated protein 1, MGC131511, MGC29929, NIP71, N-myristoyltransferase inhibitor protein 71 |
| Símbolos de los genes | HSPA8 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?