missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSPA8/HSC71/Hsc70 Antibody (13D3), Novus Biologicals™

Código de producto. 18508303 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18508303 25 μL 25 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18508303

Marca: Novus Biologicals NB120278825ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 19 publications

HSPA8/HSC71/Hsc70 Monoclonal specifically detects HSPA8/HSC71/Hsc70 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Feline, Fish, Hamster, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSPA8/HSC71/Hsc70
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 13D3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:5000, Simple Western reported by internal validation, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:20 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20 - 1:200, Immunoprecipitation 2 ul, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:200, Immunohistochemistry-Frozen 1:20 - 1:200, Immunoblotting, Block/Neutralize
N.º de referencia del gen P08107
Alias de gen Heat shock 70 kDa protein 8, heat shock 70kD protein 8, heat shock 70kDa protein 8, heat shock cognate 71 kDa protein, heat shock cognate protein 54, heat shock cognate protein, 71-kDa, HSC54, HSC70heat shock 70kd protein 10, HSC71, HSP71, HSP73constitutive heat shock protein 70, HSPA10, LAP1, lipopolysaccharide-associated protein 1, LPS-associated protein 1, MGC131511, MGC29929, NIP71, N-myristoyltransferase inhibitor protein 71
Símbolos de los genes HSPA8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse spermatogenic cell protein.
Peso molecular del antígeno 70 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chaperone Mediated Autophagy (CMA)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3312
Especificidad de la prueba This displays slight cross-reactivity to HSP 70.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.