missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HspA1B Antibody (HSPA1B/7621), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200076241 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18686484 20 μg 20 microgramos
18665454 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18686484

Marca: Novus Biologicals NBP32361020ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HspA1B Monoclonal antibody specifically detects HspA1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HspA1B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HSPA1B/7621
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen FLJ54328, Heat shock 70 kDa protein 1/2, heat shock 70 kDa protein 1A/1B, heat shock 70kD protein 1B, heat shock 70kDa protein 1B, HSP70.1/HSP70.2, HSP70-1/HSP70-2, HSP70-1B, HSP70-2, HSPA1, HSPA1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa400-600) of human HspA1B protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3304
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.