Learn More
HspA1B Antibody (HSPA1B/7621), Novus Biologicals™
Código de producto. 18686484 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18686484 20 μg 20 microgramos
18665454 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18686484
Marca: Novus Biologicals NBP32361020ug
Mouse Monoclonal Antibody
HspA1B Monoclonal antibody specifically detects HspA1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HspA1B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HSPA1B/7621
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen FLJ54328, Heat shock 70 kDa protein 1/2, heat shock 70 kDa protein 1A/1B, heat shock 70kD protein 1B, heat shock 70kDa protein 1B, HSP70.1/HSP70.2, HSP70-1/HSP70-2, HSP70-1B, HSP70-2, HSPA1, HSPA1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa400-600) of human HspA1B protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3304
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ