missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
HSP90 beta Monoclonal antibody specifically detects HSP90 beta in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HSP90 beta |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S03-8F1 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry 1:30, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | Heat shock 84 kDa, heat shock 90kD protein 1, beta, heat shock 90kDa protein 1, beta, heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class B member 1, heat shock protein beta, heat shock protein HSP 90-beta, HSP 84, HSP84, HSP90-BETA, HSP90BHSP 90, HSPC2D6S182, HSPCBFLJ26984 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?