missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP90 beta Antibody (HSP90AB1/3954), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18634647 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18634647 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18634647

Marca: Novus Biologicals NBP308937PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HSP90 beta Monoclonal antibody specifically detects HSP90 beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSP90 beta
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon HSP90AB1/3954
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Heat shock 84 kDa, heat shock 90kD protein 1, beta, heat shock 90kDa protein 1, beta, heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class B member 1, heat shock protein beta, heat shock protein HSP 90-beta, HSP 84, HSP84, HSP90-BETA, HSP90BHSP 90, HSPC2D6S182, HSPCBFLJ26984
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human HSP90 beta protein fragment (around aa581-704) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P08238)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Golgi Apparatus Markers, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3326
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.