missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP90 beta Antibody (2-1-G3-R), Novus Biologicals™

Código de producto. 30116516 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30116516 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30116516 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP332446

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HSP90 beta Monoclonal antibody specifically detects HSP90 beta in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSP90 beta
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2-1-G3-R
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000
Formulación PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen Heat shock 84 kDa, heat shock 90kD protein 1, beta, heat shock 90kDa protein 1, beta, heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class B member 1, heat shock protein beta, heat shock protein HSP 90-beta, HSP 84, HSP84, HSP90-BETA, HSP90BHSP 90, HSPC2D6S182, HSPCBFLJ26984
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide within Human HSP90 beta aa 311-360/ 724. (Uniprot: P08238)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Golgi Apparatus Markers, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3326
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.