missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP90 alpha Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18247375 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18247375 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18247375

Marca: Novus Biologicals NBP177685AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HSP90 alpha Polyclonal specifically detects HSP90 alpha in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSP90 alpha
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P07900
Alias de gen FLJ31884, Heat shock 86 kDa, heat shock 90kD protein 1, alpha, heat shock 90kD protein 1, alpha-like 4, heat shock 90kD protein, alpha-like 4, heat shock 90kDa protein 1, alpha, heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class A member 1, heat shock protein HSP 90-alpha, Hsp89, Hsp90, HSP90AHSP86, HSP90N, HSPC1HSP 86, HSPCAHSP89A, HSPCAL1, HSPCAL4, HSPN, LAP2, Renal carcinoma antigen NY-REN-38
Símbolos de los genes HSP90AA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human Hsp90A protein (between residues 650-732) [UniProt P07900]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3320
Especies diana Human, Mouse, Rat, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.