missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hsp70 interacting protein HIP Antibody (5C6), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18194739 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18194739 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18194739 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP242671B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Hsp70 interacting protein HIP Monoclonal specifically detects Hsp70 interacting protein HIP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CHST13
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 5C6
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C4ST-3, C4ST3MGC119279, carbohydrate (chondroitin 4) sulfotransferase 13, carbohydrate sulfotransferase 13, Chondroitin 4-O-sulfotransferase 3, Chondroitin 4-sulfotransferase 3, EC 2.8.2.5, MGC119278, MGC119281
Símbolos de los genes CHST13
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human HIP/ST13 (1-369aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 166012
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.