missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP70/HSPA1A Antibody (N27F3-4), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18189969 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18189969 0.2 mL 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18189969 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11096425FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HSP70/HSPA1A Monoclonal specifically detects HSP70/HSPA1A in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, C. elegans, Chicken, Drosophila, Fish, Guinea Pig, Hamster, Plant, Monkey, Rabbit, Sheep, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSP70/HSPA1A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon N27F3-4
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
N.º de referencia del gen P08107
Alias de gen dnaK-type molecular chaperone HSP70-1, FLJ54303, FLJ54370, FLJ54392, FLJ54408, FLJ75127, Heat shock 70 kDa protein 1/2, heat shock 70 kDa protein 1A/1B, heat shock 70kD protein 1A, heat shock 70kDa protein 1A, heat shock-induced protein, HSP70.1/HSP70.2, HSP70-1, HSP70-1/HSP70-2, HSP70-1A, HSP70I, HSP72, HSPA1, HSPA1B
Símbolos de los genes HSPA1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant HSP70/HSC70
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3303
Especificidad de la prueba Detects approx 72 (HSP) and approx 73kDa (HSC).
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, C. elegans, Chicken, Drosophila, Fish, Guinea Pig, Hamster, Plant, Monkey, Rabbit, Sheep, Xenopus species
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.