missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP70/HSPA1A Antibody (C92F3A-5), Novus Biologicals™

Código de producto. 18705043 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18705043 0.2 mg 0.20 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18705043

Marca: Novus Biologicals NB11061582

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 6 publications

HSP70/HSPA1A Monoclonal specifically detects HSP70/HSPA1A in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, C. elegans, Chicken, Drosophila, Fish, Guinea Pig, Hamster, Monkey, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunomicroscopy, Electron Microscopy, Microarray, Binding Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSP70/HSPA1A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon C92F3A-5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10000, Immunomicroscopy, Electron Microscopy, Binding Activity
N.º de referencia del gen P08107, P0DMV8
Alias de gen dnaK-type molecular chaperone HSP70-1, FLJ54303, FLJ54370, FLJ54392, FLJ54408, FLJ75127, Heat shock 70 kDa protein 1/2, heat shock 70 kDa protein 1A/1B, heat shock 70kD protein 1A, heat shock 70kDa protein 1A, heat shock-induced protein, HSP70.1/HSP70.2, HSP70-1, HSP70-1/HSP70-2, HSP70-1A, HSP70I, HSP72, HSPA1, HSPA1B
Símbolos de los genes HSPA1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human HSP70
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3303
Especificidad de la prueba Detects approx 70kDa. Does not cross-react with HSC70 (HSP73).
Especies diana Human, Mouse, Pig, Bovine, Canine, C. elegans, Chicken, Drosophila, Guinea Pig, Hamster, Rabbit, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.