Learn More
HSP70/HSPA1A Antibody (001), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18200848 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18200848 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18200848 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289951PCP
Rabbit Monoclonal Antibody
HSP70/HSPA1A Monoclonal specifically detects HSP70/HSPA1A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HSP70/HSPA1A
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen dnaK-type molecular chaperone HSP70-1, FLJ54303, FLJ54370, FLJ54392, FLJ54408, FLJ75127, Heat shock 70 kDa protein 1/2, heat shock 70 kDa protein 1A/1B, heat shock 70kD protein 1A, heat shock 70kDa protein 1A, heat shock-induced protein, HSP70.1/HSP70.2, HSP70-1, HSP70-1/HSP70-2, HSP70-1A, HSP70I, HSP72, HSPA1, HSPA1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human HSP70/HSPA1A (P08107; Ala2-Asp641).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3303
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG