missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP60 Antibody (HSPD1/875), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200057472 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
100 μg
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18662786 100 μg 100 microlitros
18657225 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18662786

Marca: Novus Biologicals NBP247844B100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HSP60 Monoclonal antibody specifically detects HSP60 in Human, Mouse, Rat, Chicken, Guinea Pig, Hamster, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSP60
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon HSPD1/875
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen 60 kDa chaperonin, Chaperonin 60, CPN60, GROEL, heat shock 60kD protein 1 (chaperonin), heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin), Heat shock protein 60, heat shock protein 65, HLD4, Hsp60, HSP-60, HSP60SPG13, HSP65, HuCHA60, Mitochondrial matrix protein P1,60 kDa heat shock protein, mitochondrial, P60 lymphocyte protein, short heat shock protein 60 Hsp60s1, spastic paraplegia 13 (autosomal dominant)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human HSP60 protein (Uniprot: P10809)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cellular Markers, Loading Controls, Membrane Trafficking and Chaperones, Mitochondrial Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3329
Especies diana Human, Mouse, Rat, Chicken, Guinea Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.