missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP40/DNAJB1 Antibody (OTI1F9), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18179694 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18179694 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18179694 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270969H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HSP40/DNAJB1 Monoclonal specifically detects HSP40/DNAJB1 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSP40/DNAJB1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F9
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1, DnaJ (Hsp40) homolog, subfmaily B, member 1, dnaJ homolog subfamily B member 1, DnaJ protein homolog 1, DNAJ1, hDj-1, HDJ1, Heat shock 40 kDa protein 1, heat shock 40kD protein 1, Heat shock protein 40, HSP40, HSPF1Hdj1, Human DnaJ protein 1, radial spoke 16 homolog B, RSPH16B, Sis1
Símbolos de los genes DNAJB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human HSP40/DNAJB1 (NP_006136) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación DNA Repair, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3337.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.