missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP40/DNAJB1 Antibody (2A7.H6), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18250045 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18250045 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18250045

Marca: Novus Biologicals NBP122416R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HSP40/DNAJB1 Monoclonal specifically detects HSP40/DNAJB1 in Yeast samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSP40/DNAJB1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2A7.H6
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P25491
Alias de gen DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1, DnaJ (Hsp40) homolog, subfmaily B, member 1, dnaJ homolog subfamily B member 1, DnaJ protein homolog 1, DNAJ1, hDj-1, HDJ1, Heat shock 40 kDa protein 1, heat shock 40kD protein 1, Heat shock protein 40, HSP40, HSPF1Hdj1, Human DnaJ protein 1, radial spoke 16 homolog B, RSPH16B, Sis1
Símbolos de los genes DNAJB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length protein HSP40 (YDJ1)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación DNA Repair, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3337
Especificidad de la prueba Detects approx 40kDa. Yeast specific.
Especies diana Yeast
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.