missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP27 Antibody (G3.1), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18710960 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18710960 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18710960

Marca: Novus Biologicals NBP234621MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HSP27 Monoclonal antibody specifically detects HSP27 in Human, Mouse, Rat, Chicken, Chimpanzee, Monkey, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSP27
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon G3.1
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 28 kDa heat shock protein, DKFZp586P1322, Estrogen-regulated 24 kDa protein, Heat shock 27 kDa protein, heat shock 27kD protein 1, heat shock 27kDa protein 1, heat shock protein beta-1, HMN2B, HS.76067, Hsp25, HSP27HSP 27, HSP28CMT2F, HspB1, SRP27, Stress-responsive protein 27
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Partially purified hsp27 (earlier called 24K) protein from breast cancer MCF-7 cells.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3315
Especies diana Human, Mouse, Rat, Chicken, Chimpanzee, Monkey, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.