Learn More
HSP10/EPF Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200067583 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18594344 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18594344
Marca: Novus Biologicals NB110114730.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
HSP10/EPF Polyclonal specifically detects HSP10/EPF in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Guinea Pig, Rabbit, Sheep, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HSP10/EPF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación PBS (pH 7.3) with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P61604
Alias de gen 10 kDa chaperonin, 10 kDa heat shock protein, mitochondrial, Chaperonin 10, CPN10HSP10, Early-pregnancy factor, EPF, GROES, heat shock 10kD protein 1 (chaperonin 10), heat shock 10kDa protein 1 (chaperonin 10), Hsp10
Símbolos de los genes HSPE1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human Cpn10 peptide AA 91-101
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Membrane Trafficking and Chaperones, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3336
Especificidad de la prueba Rabbit Polyclonal to Cpn10
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only