Learn More
Abnova™ HSGT1 Recombinant Protein
Código de producto. 16166532
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16166532
Marca: Abnova™ H00011319P01.25ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH00721
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 11319
Peso molecular 96.6
Nombre HSGT1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MEETMKLATMEDTVEYCLFLIPDESRDSDKHKEILQKYIERIITRFAPMLVPYIWQNQPFNLKYKPGKGGVPAHMFGVTKFGDNIEDEWFIVYVIKQITKEFPELVARIEDNDGEFLLIEAADFLPKWLDPENSTNRVFFCHGELCIIPAPRKSGAESWLPTTPPTIPQALNIITAHSEKILASESIRAAVNRRIRGYPEKIQASLHRAHCFLPAGIVAVLKQRPRLVAAAVQAFYLRDPIDLRACRVFKTFLPETRIMTSVTFTKCLYAQLVQQRFVPDRRSGYRLPPPSDPQYRAHELGMKLAHGFEILCSKCSPHFSDCKKSLVTASPLWASFLESLKKNDYFKGLIEGSAQYRERLEMAENYFQLSVDWPESSLAMSPGEEILTLLQTIPFDIEDLKKEAANLPPEDDDQWLDLSPDQLDQLLQEAVGKKESESVSKEEKEQNYDLTEVSESMKAFISKVSTHKGAELPREPSEAPITFDADSFLNYFDKILGPRPNESDSDDLDDEDFECLDSDDDLDFETHEPGEEASLKGTLDNLKSYMAQMDQELAHTCISKSFTTRNQVEPVSQTTDNNSDEEDSGTGESVMAPVDVDLNLVSNILESYSSQAGLAGPASNLLQSMGVQLPDNTDHRPTSKPTKN
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen GCR2/HSGT1
Nombre común ECD
Símbolo de gen ECD
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution