Learn More
HSF1 Antibody (10H8), Novus Biologicals™
Código de producto. 18080149 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.05 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
0.20 miligramo
25 microgramos
18080149 0.025 mg 25 microgramos
18018377 0.05 mg 0.05 miligramo
18024169 0.2 mg 0.20 miligramo
3 options
Código de producto. 18080149
Marca: Novus Biologicals NBP1975040.025MG
Rat Monoclonal Antibody
HSF1 Monoclonal specifically detects HSF1 in Human, Mouse, Rat, Primate, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HSF1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 10H8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación PBS and 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen heat shock factor protein 1, heat shock transcription factor 1HSTF1HSF 1, HSTF 1
Símbolos de los genes HSF1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Recombinant mouse HSF1.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3297
Especies diana Rabbit, Rat, Primate, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only