Learn More
HSF1 Antibody (10H8), Novus Biologicals™
Código de producto. 18024169 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.05 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
0.20 miligramo
25 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18024169 0.2 mg 0.20 miligramo
18080149 0.025 mg 25 microgramos
18018377 0.05 mg 0.05 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18024169 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1975040.2MG
Rat Monoclonal Antibody
HSF1 Monoclonal specifically detects HSF1 in Human, Mouse, Rat, Primate, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HSF1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 10H8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación PBS and 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen heat shock factor protein 1, heat shock transcription factor 1HSTF1HSF 1, HSTF 1
Símbolos de los genes HSF1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Recombinant mouse HSF1.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3297
Especies diana Human, Mouse, Rat, Primate, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only