Learn More
HSDL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | HSDL1 |
|---|---|
| Concentración | 0.19 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16856794
|
Proteintech
16988-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16846794
|
Proteintech
16988-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HSDL1 gene ontology annotations related to this gene include oxidoreductase activity.Especificaciones
| HSDL1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Q3SXM5, Q4V8B7, Q8BTX9 | |
| 361418, 72552, 83693 | |
| HSDL1 Fusion Protein Ag10588 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HSDL1 |
| 0.19 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| HSDL1, SDR12C3 | |
| Hsdl1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |