Learn More
HSDL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16846794 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16846794 150 μL 150 microlitros
16856794 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16846794
Marca: Proteintech 169881AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
HSDL1 gene ontology annotations related to this gene include oxidoreductase activity.
Especificaciones
Antígeno HSDL1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HSDL1
N.º de referencia del gen Q3SXM5, Q4V8B7, Q8BTX9
Alias de gen HSDL1, SDR12C3
Símbolos de los genes Hsdl1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HSDL1 Fusion Protein Ag10588
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 361418, 72552, 83693
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG