missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
HSD3B1 Monoclonal antibody specifically detects HSD3B1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HSD3B1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 10G2 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol |
| Alias de gen | 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type 1, 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type I, 3BETAHSD, 3-beta-HSD I, 3-beta-hydroxy-Delta(5)-steroid dehydrogenase, 3BH, delta-5-3-ketosteroid isomerase, EC 1.1.1, HSD3B, HSDB3, HSDB3A, hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 1, hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta-and steroid delta-isomerase 1, I, progesterone reductase, SDR11E1, short chain dehydrogenase/reductase family 11E, member 1,3-beta-hydroxy-5-ene steroid dehydrogenase, steroid Delta-isomerase, Trophoblast antigen FDO161G |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from Human HSD3B1 [UniProt P14060] |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?