missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSD3B1 Antibody (10G2), Novus Biologicals™

Código de producto. 30029309 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30029309 50 μL 50 microlitros
30039685 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30029309 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32621850ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HSD3B1 Monoclonal antibody specifically detects HSD3B1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSD3B1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 10G2
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type 1, 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type I, 3BETAHSD, 3-beta-HSD I, 3-beta-hydroxy-Delta(5)-steroid dehydrogenase, 3BH, delta-5-3-ketosteroid isomerase, EC 1.1.1, HSD3B, HSDB3, HSDB3A, hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 1, hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta-and steroid delta-isomerase 1, I, progesterone reductase, SDR11E1, short chain dehydrogenase/reductase family 11E, member 1,3-beta-hydroxy-5-ene steroid dehydrogenase, steroid Delta-isomerase, Trophoblast antigen FDO161G
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human HSD3B1 [UniProt P14060]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Lipid and Metabolism, Prostate Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3283
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.