Learn More
HSD17B7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | HSD17B7 |
|---|---|
| Concentración | 0.23 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16823724
|
Proteintech
14854-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16813724
|
Proteintech
14854-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Responsible for the reduction of the keto group on the C-3 of sterols.Especificaciones
| HSD17B7 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| O88736, P56937, Q62904 | |
| 15490, 29540, 51478 | |
| HSD17B7 Fusion Protein Ag6639 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HSD17B7 |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| 17 beta HSD 7, 3 keto steroid reductase, HSD17B7, PRAP, SDR37C1 | |
| Hsd17b7 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |