Learn More
HSD17B7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16823724 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16823724 20 μL 20 microlitros
16813724 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16823724 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 148541AP20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
Responsible for the reduction of the keto group on the C-3 of sterols.
Spécification
Antígeno HSD17B7
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HSD17B7
N.º de referencia del gen O88736, P56937, Q62904
Alias de gen 17 beta HSD 7, 3 keto steroid reductase, HSD17B7, PRAP, SDR37C1
Símbolos de los genes Hsd17b7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HSD17B7 Fusion Protein Ag6639
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15490, 29540, 51478
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.