Learn More
HSD17B13 Antibody (HSD17B13/13110), Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30448898 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30448898 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30448898 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345061
Mouse Monoclonal Antibody
HSD17B13 Monoclonal antibody specifically detects HSD17B13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HSD17B13
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon HSD17B13/13110
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry : 1-2ug/mL
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen HMFN0376, hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 13, member 3,17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 13, MGC138508,17-beta-HSD 13, NIIL497, SCDR9, short-chain dehydrogenase/reductase 9, UNQ497/PRO1014
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human HSD17B13 protein (Uniprot: Q7Z5P4). Exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 345275
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -84°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ