Learn More
HSD17B13 Antibody (HSD17B13/13110), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200112486 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
30293172 100 μg 100 microgramos
30296374 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 30293172
Marca: Novus Biologicals NBP344606100ug
Mouse Monoclonal Antibody
HSD17B13 Monoclonal antibody specifically detects HSD17B13 in Human samples. It is validated for nan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HSD17B13
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon HSD17B13/13110
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen HMFN0376, hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 13, member 3,17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 13, MGC138508,17-beta-HSD 13, NIIL497, SCDR9, short-chain dehydrogenase/reductase 9, UNQ497/PRO1014
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human HSD17B13 protein (Uniprot: Q7Z5P4). Exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 345275
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ