missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HRAS Monoclonal Antibody (OTI1C2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA505667S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HRAS Monoclonal antibody specifically detects HRAS in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
| HRAS | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P01112 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 3265 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1C2 | |
| Unconjugated | |
| HRAS | |
| C-BAS/HAS; c-Ha-ras; c-Ha-ras p21 protein; c-Ha-ras transgene; C-HA-RAS1; c-has/bas p21 protein; c-H-ras; c-rasHa; c-ras-Ki-2 activated oncogene; CTLO; GTP- and GDP-binding peptide B; GTPase HRas; GTPase HRas, N-terminally processed; GTPase Hras1; HAMSV; Ha-ras; Ha-Ras1 proto-oncoprotein; Harvey ras1 protein; Harvey rat sarcoma viral (v-Ha-ras) oncogene homolog; Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog; Harvey rat sarcoma viral oncoprotein; Harvey rat sarcoma virus oncogene; Harvey rat sarcoma virus oncogene 1; Harvey-ras; Hras; H-ras; H-ras 1 protein; HRas proto-oncogene, GTPase; HRAS1; H-Ras-1; Hras-1; H-RASIDX; Kras2; p19 H-RasIDX protein; p21ras; ras; Ras family small GTP binding protein H-Ras; ras p21; RASH1; transformation gene: oncogene HAMSV; transforming protein P21; v-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog | |
| Full length human recombinant protein of human HRAS produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido