missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HRAS Monoclonal Antibody (OTI1C2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200011179
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17514432 30 μL 30 microlitros
17594422 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17514432

Marca: Origene Technologies TA505667S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HRAS Monoclonal antibody specifically detects HRAS in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno HRAS
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HRAS
N.º de referencia del gen P01112
Alias de gen C-BAS/HAS; c-Ha-ras; c-Ha-ras p21 protein; c-Ha-ras transgene; C-HA-RAS1; c-has/bas p21 protein; c-H-ras; c-rasHa; c-ras-Ki-2 activated oncogene; CTLO; GTP- and GDP-binding peptide B; GTPase HRas; GTPase HRas, N-terminally processed; GTPase Hras1; HAMSV; Ha-ras; Ha-Ras1 proto-oncoprotein; Harvey ras1 protein; Harvey rat sarcoma viral (v-Ha-ras) oncogene homolog; Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog; Harvey rat sarcoma viral oncoprotein; Harvey rat sarcoma virus oncogene; Harvey rat sarcoma virus oncogene 1; Harvey-ras; Hras; H-ras; H-ras 1 protein; HRas proto-oncogene, GTPase; HRAS1; H-Ras-1; Hras-1; H-RASIDX; Kras2; p19 H-RasIDX protein; p21ras; ras; Ras family small GTP binding protein H-Ras; ras p21; RASH1; transformation gene: oncogene HAMSV; transforming protein P21; v-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HRAS produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3265
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.