missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HR6B/UBE2B Antibody (PCRP-UBE2B-1C7), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584805 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18584805 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18584805

Marca: Novus Biologicals NBP308912MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HR6B/UBE2B Monoclonal antibody specifically detects HR6B/UBE2B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HR6B/UBE2B
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-UBE2B-1C7
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E2 protein, E2-17kDa, HHR6B, HR6B, RAD6 homolog B, RAD6BEC 6.3.2.19, UBC2, Ubiquitin carrier protein B, ubiquitin-conjugating enzyme E2 B, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa, ubiquitin-conjugating enzyme E2B (RAD6 homolog), Ubiquitin-protein ligase B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human HR6B/UBE2B protein (Uniprot: P63146)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7320
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.