missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HPV18 E6 Antibody (HPV18/1297), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588596 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18588596 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588596

Marca: Novus Biologicals NBP308845AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HPV18 E6 Monoclonal antibody specifically detects HPV18 E6 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HPV18 E6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HPV18/1297
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E6, HpV18gp1, Human papillomavirus type 18 E6, Protein E6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HPV18 E6-beta-galactosidase fusion protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.