Learn More
HPV16 E7 Antibody (716-332cc), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Código de producto. 18700890 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
18700890 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Código de producto. 18700890 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10073151AF532
Mouse Monoclonal Antibody
HPV16 E7 Monoclonal antibody specifically detects HPV16 E7 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HPV16 E7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 716-332cc
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E7, HPV16 E7, HpV16gp2, Links Transforming protein human papillomavirus 16, Protein E7, Transforming protein, Transforming protein human papillomavirus 16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with HPV oncoprotein E7, type 16.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a