missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HPV16 E7 Antibody (716-332), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18251192 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18251192 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18251192

Marca: Novus Biologicals NB10073151H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HPV16 E7 Monoclonal specifically detects HPV16 E7 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Human Papilloma Virus
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 716-332
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen E7, E7 protein, HPV16 E7, HpV16gp2, Human Papilloma Virus Type 18 E7 protein, Human papillomavirus E7 protein, Links Transforming protein human papillomavirus 16, Protein E7, Transforming protein, Transforming protein human papillomavirus 16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with HPV oncoprotein E7, type 16.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba HPV oncoprotein E7, types 16 and 18 (both monomer and dimer forms according WB)
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.