missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HPV16 E7 Antibody (716-325), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18215522 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18215522 0.2 mL 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18215522 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11017341V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HPV16 E7 Monoclonal specifically detects HPV16 E7 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HPV16
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 716-325
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Human Papilloma Virus Type 16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with HPV oncoprotein E7, type 16.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba HPV oncoprotein E7, type 16 (both monomer and dimer forms according WB)
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.