missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HPV16 E2 Antibody (TVG 261), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591787 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591787 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591787 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308844IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HPV16 E2 Monoclonal antibody specifically detects HPV16 E2 in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HPV16 E2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon TVG 261
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HPV16 regulatory protein E2, Human Papilloma Virus 16 E2, Human papilloma virus 16 regulatory protein E2, Human papillomavirus type 16 E2, Human papillomavirus type 16 regulatory protein E2, Regulatory protein E2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Raised against Vaccinia-E2 followed by intravenous injection of the maltose binding protein MBP-E2
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.