missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HPV16 E1+E4 Antibody (HPV16 E1/E4), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583043 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583043 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583043 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308319JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HPV16 E1+E4 Monoclonal antibody specifically detects HPV16 E1+E4 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HPV16 E1+E4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HPV16 E1/E4
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATP dependent helicase E1, E1, E4, HPV 16 ATP dependent helicase E1, HPV 16 E1, HPV 16 E4, HPV 16 replication protein E1, HPV16 ATP dependent helicase E1, HPV16 E1, HPV16 E4, HPV16 replication protein E1, Human papilloma virus type 16, Human papilloma virus type 16 ATP dependent helicase E1, Human papilloma virus type 16 E1, Human papilloma virus type 16 E4, Human papilloma virus type 16 replication protein E1, Human papillomavirus type 16, Human papillomavirus type 16 ATP dependent helicase E1, Human papillomavirus type 16 E1, Human papillomavirus type 16 E4, Human papillomavirus type 16 replication protein E1, Replication protein, Replication protein E1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human HPV16 E1+E4 fragment (aa 36-41).
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.