missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HPV16 Antibody (CAMVIR-1), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18633118 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18633118 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18633118 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311513PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HPV16 Monoclonal antibody specifically detects HPV16 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HPV16
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CAMVIR-1
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Human Papilloma Virus Type 16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human HPV16, major capsid protein L1
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.