Learn More
HPSE Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | HPSE |
|---|---|
| Concentración | 0.36 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16843005
|
Proteintech
24529-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16833005
|
Proteintech
24529-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Stem cells offer a therapeutic promise for many diseases. In the case of diabetes, stem cells offer the promise that beta cells may be generated ex vivo for the possible transplantation and cure of Type I diabetes (Couri CE, et al.). For this to happen, stem cells will need to be isolated and expanded, they will need to be differentiated toward the beta cell lineage, and the differentiated cell progeny used for transplantation may need to be isolated from complex cell mixtures following differentiation. Appropriate markers targeting cell surface molecules on developing and mature pancreatic cells will be required for such research.Especificaciones
| HPSE | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Q6YGZ1, Q9Y251 | |
| 10855, 15442 | |
| HPSE Fusion Protein Ag21479 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HPSE |
| 0.36 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Endo glucoronidase, HEP, heparanase, Heparanase 1, HPA, Hpa1, HPR1, HPSE, HPSE1, HSE1 | |
| HPSE | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |