Descripción
HPRT Polyclonal specifically detects HPRT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HPRT |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formulación | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P00492 |
| Alias de gen | EC 2.4.2.8, HGPRTHPRTHGPRTase, hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1, hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase |
| Símbolos de los genes | HPRT1 |
| Mostrar más |